Learn More
Fisherbrand™ 20-Well Tube Rack
Codice prodotto. 11784016 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Microtubes (0.5 to 2 mL)
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11784016 Microtubes (0.5 to 2 mL) pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11784016
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rack a incastro per alloggiare un maggior numero di provette.
  • Rack multipli a incastro per una maggiore capienza delle provette
  • I rack si bloccano su entrambi i lati
  • Facile rimozione delle provette grazie alla fessura hold-it sulla parte anteriore del rack
  • Ampie coordinate stampate per la facile identificazione della provetta
  • Il rack su due livelli consente una facile identificazione dell’etichetta della provetta
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blu
Capacità Microtubes (0.5 to 2 mL)
Materiale Polipropilene
Posizioni 20 Wells
Forma Triangle
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.0 mL and 1.5/2.0 mL Tubes
Quantità 6 Pk.
Size 213 x 90 x 50 mm
Dimensioni (L x P x A) 213 x 90 x 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 21.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Product Type Microtube Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 5 cm
Matrice 2 x 10
Larghezza (sistema metrico) 9 cm