Learn More
200.7, 6010 - Quality Control (QCS) Solution 2: Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/mL in 20% HCl, tr. HF, VHG™
Codice prodotto. 17981096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17981096 100 mL 100mL
17951606 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17981096 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHG44QCS2Z100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
200.7, 6010 - Quality Control (QCS) Solution 2: Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/mL in 20% HCl, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7439-89-6, 7439-93-2, 7439-98-7, 9-7-7440
Metodi ICP
Nomi componenti o analita Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HCl
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 100 μg/mL/Antimony 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon dioxide 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL