Learn More
Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox con saldatura in PVC, diam. 200 x alt. 25 mm
Codice prodotto. 11704439
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
300 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
11704439 40 μm Pezzo
11794429 32 μm Pezzo
11766747 45 μm Pezzo
11714439 50 μm Pezzo
11734459 53 μm Pezzo
11724439 63 μm Pezzo
11744459 75 μm Pezzo
11796747 90 μm Pezzo
11754459 106 μm Pezzo
11734439 80 μm Pezzo
11744439 100 μm Pezzo
11754439 125 μm Pezzo
11764459 150 μm Pezzo
11764439 160 μm Pezzo
11774439 200 μm Pezzo
11784439 250 μm Pezzo
11784459 300 μm Pezzo
11704449 400 μm Pezzo
11774459 212 μm Pezzo
11794459 425 μm Pezzo
11724449 630 μm Pezzo
11714449 500 μm Pezzo
11789608 600 μm Pezzo
11706767 710 μm Pezzo
11734449 0.8 mm Pezzo
11754449 1.25 mm Pezzo
11744449 1 mm Pezzo
11796777 1.4 mm Pezzo
11764449 1.6 mm Pezzo
11774449 2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Codice prodotto. 11704439 Fornitore Linker Industrietechnik™ N. del fornitore 552.025.221017
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have PVC welding and an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm.
  • Rack in acciaio inox con altezza interna di 25 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
  • Saldatura in PVC
  • Numero di identificazione e certificato di conformità
  • Resistente fino a temperature di 70°C
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 40 μm
Tipo Setacci per test
Certificazione/Conformità Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
Materiale Acciaio inox con saldatura in PVC
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Acciaio inox