Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox con saldatura in PVC, diam. 200 x alt. 25 mm
Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox con saldatura in PVC, diam. 200 x alt. 25 mm
Codice prodotto. 11784459
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
300 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | Dimensione della confezione |
|---|---|---|
| 11784459 | 300 μm | Pezzo |
| 11704439 | 40 μm | Pezzo |
| 11794429 | 32 μm | Pezzo |
| 11766747 | 45 μm | Pezzo |
| 11714439 | 50 μm | Pezzo |
| 11734459 | 53 μm | Pezzo |
| 11724439 | 63 μm | Pezzo |
| 11744459 | 75 μm | Pezzo |
| 11796747 | 90 μm | Pezzo |
| 11754459 | 106 μm | Pezzo |
| 11734439 | 80 μm | Pezzo |
| 11744439 | 100 μm | Pezzo |
| 11754439 | 125 μm | Pezzo |
| 11764459 | 150 μm | Pezzo |
| 11764439 | 160 μm | Pezzo |
| 11774439 | 200 μm | Pezzo |
| 11784439 | 250 μm | Pezzo |
| 11704449 | 400 μm | Pezzo |
| 11774459 | 212 μm | Pezzo |
| 11794459 | 425 μm | Pezzo |
| 11724449 | 630 μm | Pezzo |
| 11714449 | 500 μm | Pezzo |
| 11789608 | 600 μm | Pezzo |
| 11706767 | 710 μm | Pezzo |
| 11734449 | 0.8 mm | Pezzo |
| 11754449 | 1.25 mm | Pezzo |
| 11744449 | 1 mm | Pezzo |
| 11796777 | 1.4 mm | Pezzo |
| 11764449 | 1.6 mm | Pezzo |
| 11774449 | 2 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11784459
Fornitore
Linker Industrietechnik™
N. del fornitore
552.025.221040
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
88.66€
71.58€ / pezzi 1
Risparmia 17.08€
19% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
64.42 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 25 mm
- Diametro: 200 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura in PVC
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 70°C
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 300 μm |
| Product Type | Setacci per test |
| Certificazione/Conformità | Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Materiale | Acciaio inox con saldatura in PVC |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Mesh Material | Acciaio inox |