Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox con saldatura in PVC, diam. 200 x alt. 25 mm
Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox con saldatura in PVC, diam. 200 x alt. 25 mm
Codice prodotto. 11796747
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.25 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
200 μm
2 mm
212 μm
250 μm
300 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | Dimensione della confezione |
|---|---|---|
| 11796747 | 90 μm | Pezzo |
| 11704439 | 40 μm | Pezzo |
| 11794429 | 32 μm | Pezzo |
| 11766747 | 45 μm | Pezzo |
| 11714439 | 50 μm | Pezzo |
| 11734459 | 53 μm | Pezzo |
| 11724439 | 63 μm | Pezzo |
| 11744459 | 75 μm | Pezzo |
| 11754459 | 106 μm | Pezzo |
| 11734439 | 80 μm | Pezzo |
| 11744439 | 100 μm | Pezzo |
| 11754439 | 125 μm | Pezzo |
| 11764459 | 150 μm | Pezzo |
| 11764439 | 160 μm | Pezzo |
| 11774439 | 200 μm | Pezzo |
| 11784439 | 250 μm | Pezzo |
| 11784459 | 300 μm | Pezzo |
| 11704449 | 400 μm | Pezzo |
| 11774459 | 212 μm | Pezzo |
| 11794459 | 425 μm | Pezzo |
| 11724449 | 630 μm | Pezzo |
| 11714449 | 500 μm | Pezzo |
| 11789608 | 600 μm | Pezzo |
| 11706767 | 710 μm | Pezzo |
| 11734449 | 0.8 mm | Pezzo |
| 11754449 | 1.25 mm | Pezzo |
| 11744449 | 1 mm | Pezzo |
| 11796777 | 1.4 mm | Pezzo |
| 11764449 | 1.6 mm | Pezzo |
| 11774449 | 2 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11796747
Proveedor
Linker Industrietechnik™
N.º de proveedor
552.025.221026
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
77.16€
62.29€ / pezzi 1
Risparmia 14.87€
19% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Añadir a la cesta
56.06 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 25 mm
- Diametro: 200 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura in PVC
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 70°C
Especificaciones
Especificaciones
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 90 μm |
| Product Type | Setacci per test |
| Certificazione/Conformità | Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervallo principale in base a ISO 565 (aperture maglie). |
| Materiale | Acciaio inox con saldatura in PVC |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Mesh Material | Acciaio inox |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?