Learn More
RETSCH 200 dia. x 25mmH Stainless Steel Test Sieve
Codice prodotto. 10574682 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.18 mm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
4.75 mm
500 μm
5.6 mm
600 μm
6.3 mm
6.7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
40 product options available for selection
Product selection table with 40 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10574682 1.18 mm Pezzo
10196261 1.4 mm Pezzo
10106271 1.7 mm Pezzo
10238781 125 mm Pezzo
10075001 12.5 mm Pezzo
10417771 100 mm Pezzo
10390662 106 mm Pezzo
10660282 11.2 mm Pezzo
10186831 13.2 mm Pezzo
10126931 16 mm Pezzo
10035041 19 mm Pezzo
10660272 1 mm Pezzo
10300292 2.36 mm Pezzo
10515072 2.8 mm Pezzo
10268641 22.4 mm Pezzo
10446431 25 mm Pezzo
10116271 2 mm Pezzo
10780853 26.5 mm Pezzo
10054921 3.35 mm Pezzo
10790853 31.5 mm Pezzo
10709132 4.75 mm Pezzo
10196021 355 μm Pezzo
10600102 425 μm Pezzo
10544112 37.5 mm Pezzo
10127221 45 mm Pezzo
10610282 4 mm Pezzo
10300342 5.6 mm Pezzo
10300722 500 μm Pezzo
10427201 50 mm Pezzo
10498151 6.7 mm Pezzo
10004961 6.3 mm Pezzo
10340862 600 μm Pezzo
10594682 63 mm Pezzo
10320772 53 mm Pezzo
10005041 850 μm Pezzo
10650282 8 mm Pezzo
10638571 75 mm Pezzo
10678751 90 mm Pezzo
10526222 9.5 mm Pezzo
10650272 710 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
40 options
Codice prodotto. 10574682 Fornitore RETSCH N. del fornitore 60.123.001180
Spedizione stimata: 15-09-2026
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 1.18 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E 11
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel