Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- Linker Industrietechnik™ Setacci per test in poliossimetilene-nylon, diam. 200 x alt. 45 mm
Linker Industrietechnik™ Setacci per test in poliossimetilene-nylon, diam. 200 x alt. 45 mm
Codice prodotto. 11715618
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | Dimensione della confezione |
|---|---|---|
| 11715618 | 5 μm | Pezzo |
| 11775608 | 25 μm | Pezzo |
| 11755608 | 30 μm | Pezzo |
| 11785608 | 20 μm | Pezzo |
| 11765598 | 100 μm | Pezzo |
| 11705618 | 11 μm | Pezzo |
| 11745608 | 36 μm | Pezzo |
| 11735608 | 41 μm | Pezzo |
| 11725608 | 50 μm | Pezzo |
| 11705608 | 63 μm | Pezzo |
| 11785598 | 80 μm | Pezzo |
| 11795598 | 70 μm | Pezzo |
| 11715598 | 150 μm | Pezzo |
| 11795588 | 180 μm | Pezzo |
| 11785588 | 200 μm | Pezzo |
| 11765588 | 250 μm | Pezzo |
| 11745588 | 300 μm | Pezzo |
| 11725588 | 355 μm | Pezzo |
| 11715588 | 400 μm | Pezzo |
| 11795578 | 500 μm | Pezzo |
| 11785578 | 600 μm | Pezzo |
| 11775578 | 630 μm | Pezzo |
| 11765578 | 700 μm | Pezzo |
| 11755578 | 800 μm | Pezzo |
| 11735578 | 900 μm | Pezzo |
| 11715578 | 1250 μm | Pezzo |
| 11705578 | 1400 μm | Pezzo |
| 11725578 | 1000 μm | Pezzo |
| 11795568 | 1600 μm | Pezzo |
| 11775568 | 2000 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Product Code.
11715618
missing translation for 'mfr'
Linker Industrietechnik™
missing translation for 'supplierNo'
552.050.8810005
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
149.10€
119.81€ / pezzi 1
Risparmia 29.29€
19% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
107.83 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Add to basket
Description
- Telaio in poliossimetilene
- Superficie esterna del setaccio per test in nylon
- Diametro: 200mm
- Altezza interna 45mm
- Nessuna parte in metallo
Specifications
Specifications
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 5 μm |
| Product Type | Setacci per test |
| Certificazione/Conformità | DIN 4197 |
| Materiale | Poliossimetilene |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Mesh Material | Nylon |