Learn More
Value Plastics 200 Series Hose Barb Fittings, Elbow
Codice prodotto. 30053622 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
25/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
30053622 25/Pk. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30053622 Fornitore Value Plastics N. del fornitore L230J2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.35€
    57.15€ / pezzi 25
    Risparmia 8.20€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
A secure connection under pressure with 200 series barbs
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Barbed ridges provide secure grip on the inside of fle in., ible tubing. Constructed of USP compliant PVDF
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Quantità confezione 25/Pk.
Porta di uscita Hose Barb Union
Metodo di sterilizzazione Gamma radiation, ethylene oxide (EtO), E-beam, and autoclave
Forma Elbow
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.