Learn More
Thermo Scientific™ 2000 mL Bottles for Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Codice prodotto. 15530194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Materiale:
PPCO
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Materiale Dimensione della confezione
15530194 Non sterile PPCO pezzi 2
16650842 Non sterile Polypropylene pezzi 2
17130579 Sterile Polypropylene pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15530194 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003870
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thermo Scientific™ 2000 mL Bottle designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge and 6 x 2000 mL or 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Process a 16L harvest in a single run with the Thermo Scientific™ 2000 mL Bottle, the ideal solution for the separation of large volume harvests. Designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge and 6 x 2000 mL or 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
The Thermo Scientific™ 2000 mL Bottles are ideal solution for the separation of large volume harvests. Designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Colore White
Descrizione 2000 mL oval bottle
Da utilizzare con (applicazione) For mammalian, yeast and bacterial cell separations
Materiale PPCO
N. per custodia Case of 2
Sterilità Non sterile
Trasparenza No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Certificazione/Conformità Food Grade