Learn More
Endecotts™ Telaio in acciaio inox con diametro di 200 mm e setacci con rete metallica intessuta
Codice prodotto. 10566544
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
1.7 mm
180 μm
2 mm
212 μm
2.36 mm
250 μm
300 μm
3.35 mm
425 μm
600 μm
850 μm
900 μm
28 mm
35.5 mm
4 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
10566544 250 μm Pezzo
11597474 1.18 mm Pezzo
11567474 1.7 mm Pezzo
10644415 1.4 mm Pezzo
10092184 180 μm Pezzo
11547434 106 mm Pezzo
11634762 125 μm Pezzo
11527474 2.36 mm Pezzo
11654762 1 mm Pezzo
10022044 20 μm Pezzo
12065240 212 μm Pezzo
10265254 2 mm Pezzo
11587464 3.35 mm Pezzo
10133734 32 μm Pezzo
11557444 35.5 mm Pezzo
11577444 28 mm Pezzo
10769045 38 μm Pezzo
10114214 45 μm Pezzo
10585574 4 mm Pezzo
11527444 50 mm Pezzo
10613865 53 μm Pezzo
11507484 900 μm Pezzo
12971985 600 μm Pezzo
11587434 71 mm Pezzo
10443394 850 μm Pezzo
10134214 75 μm Pezzo
10022524 90 μm Pezzo
10452084 63 μm Pezzo
10235494 300 μm Pezzo
12981985 425 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10566544 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 200SIW.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    94.36€ / pezzi 1
    Risparmia 42.64€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
  • Stainless steel precision frame (ensures consistent nestability)
  • Stainless steel mesh
  • Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Tekniske data
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 250 μm
Product Type Setaccio per analisi
Certificazione/Conformità Requisiti ISO 3310-1 e 2, ASTM, BSI
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per tutti i tipi di campionamento in laboratorio e analisi delle dimensioni delle particelle
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Acciaio inox
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.