Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Codice prodotto. 11517562 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
100 μm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.40 mm
150 μm
1,70 mm
180 μm
200 μm
212 μm
2.36 mm
250 μm
2,80 mm
300 μm
3,35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
852 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
11517562 45 μm Pezzo
11537542 100 μm Pezzo
11567552 106 μm Pezzo
11557552 125 μm Pezzo
11547552 150 μm Pezzo
11597532 200 μm Pezzo
11527552 212 μm Pezzo
11517552 250 μm Pezzo
11527562 38 μm Pezzo
11587542 425 μm Pezzo
11507552 300 μm Pezzo
11597023 4 mm Pezzo
11577542 500 μm Pezzo
11507562 53 μm Pezzo
11567542 600 μm Pezzo
11597552 63 μm Pezzo
11557542 710 μm Pezzo
11587552 75 μm Pezzo
11547542 852 μm Pezzo
11577552 90 μm Pezzo
11557562 20 μm Pezzo
11547562 25 μm Pezzo
11537562 32 μm Pezzo
11597542 355 μm Pezzo
11567532 3,35 mm Pezzo
11577532 2,80 mm Pezzo
11587532 2.36 mm Pezzo
11537552 180 μm Pezzo
11507542 1,70 mm Pezzo
11517542 1.40 mm Pezzo
11527542 1.18 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Codice prodotto. 11517562
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzato in acciaio inox, disponibile in un'ampia varietà di formati. Il setaccio per test in acciaio inox con rete in filo intrecciato Fisherbrand™ ha un diametro di 200 mm.
100 mm and 200 mm diameter test sieves with Stainless Steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 45 μm
Tipo Setaccio
Certificazione/Conformità Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410
Materiale Acciaio inox
Include Certificato di conformità e scheda di registrazione
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Filo intrecciato