Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Micrometer Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.141.000500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 11934652
  • 101.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
02-06-2021
Specifica
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
25.4mm
203.2mm
Stainless Steel
500μm
ASTM E 11
Shaker AS 300