Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.140.000160
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32400kg
Codice prodotto. 11934462
  • 101.00€ / Pezzo
In stock, pronto per la spedizione: 1
Specifica
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
25.4mm
203.2mm
Stainless Steel
160μm
ISO 3310/1
Shaker AS 300