Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Codice prodotto. 10310292 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
40 product options available for selection
Product selection table with 40 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10310292 53 μm Pezzo
10458731 100 μm Pezzo
10680452 106 μm Pezzo
10468731 112 μm Pezzo
10045041 140 μm Pezzo
10320532 125 μm Pezzo
10136931 150 μm Pezzo
10593532 160 μm Pezzo
10320722 200 μm Pezzo
10055041 180 μm Pezzo
10524112 20 μm Pezzo
10025091 212 μm Pezzo
10035091 224 μm Pezzo
10640292 250 μm Pezzo
10094931 355 μm Pezzo
10416241 25 μm Pezzo
10750853 32 μm Pezzo
10761433 300 μm Pezzo
10437201 315 μm Pezzo
10084931 280 μm Pezzo
10630452 36 μm Pezzo
10477001 38 μm Pezzo
10075071 40 μm Pezzo
10477571 400 μm Pezzo
10719702 450 μm Pezzo
10094771 500 μm Pezzo
10640452 45 μm Pezzo
10751623 50 μm Pezzo
10709702 425 μm Pezzo
10458341 560 μm Pezzo
10457771 56 μm Pezzo
10780463 600 μm Pezzo
10298871 630 μm Pezzo
10729132 71 μm Pezzo
10014961 75 μm Pezzo
10360382 80 μm Pezzo
10740853 800 μm Pezzo
10360952 900 μm Pezzo
10524492 850 μm Pezzo
10014971 90 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
40 options
Codice prodotto. 10310292 Fornitore RETSCH N. del fornitore 60.149.000053
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 53 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker AS 300
Altezza (sistema metrico) 50.8mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 203.2 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel