Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: 10 mm and Larger
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: 10 mm and Larger
Codice prodotto. 10340812 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
10 mm
11.20 mm
12.50 mm
13.20 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.40 mm
25 mm
26.50 mm
28 mm
31.50 mm
35.50 mm
37.50 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
30 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10340812 | 106 mm | Pezzo |
| 10085071 | 11.20 mm | Pezzo |
| 10729892 | 112 mm | Pezzo |
| 10729702 | 100 mm | Pezzo |
| 10487001 | 10 mm | Pezzo |
| 10156411 | 12.50 mm | Pezzo |
| 10487571 | 125 mm | Pezzo |
| 10209171 | 13.20 mm | Pezzo |
| 10729322 | 18 mm | Pezzo |
| 10024971 | 19 mm | Pezzo |
| 10320292 | 14 mm | Pezzo |
| 10506032 | 22.40 mm | Pezzo |
| 10690452 | 25 mm | Pezzo |
| 10064931 | 16 mm | Pezzo |
| 10600112 | 20 mm | Pezzo |
| 10126701 | 26.50 mm | Pezzo |
| 10136701 | 31.50 mm | Pezzo |
| 10085001 | 28 mm | Pezzo |
| 10055051 | 37.50 mm | Pezzo |
| 10760473 | 35.50 mm | Pezzo |
| 10146931 | 40 mm | Pezzo |
| 10065051 | 45 mm | Pezzo |
| 10147121 | 50 mm | Pezzo |
| 10466431 | 53 mm | Pezzo |
| 10466621 | 56 mm | Pezzo |
| 10044911 | 63 mm | Pezzo |
| 10761623 | 71 mm | Pezzo |
| 10137171 | 75 mm | Pezzo |
| 10610642 | 90 mm | Pezzo |
| 10004941 | 80 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10340812
Supplier
RETSCH
Supplier No.
60.149.106000
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 106 mm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 300 |
| Altezza (sistema metrico) | 50.8mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 203.2 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Stainless Steel |
| Show More Show Less |