Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap Vial Kit, Headspace, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum, Pre-crimped
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Marking Spot | No |