Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Cap Vial Kit, Headspace, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum, Pre-crimped
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore chiusura | Plain |
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 12.2 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Aluminum |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Marking Spot | No |
| Vedi altri risultati |