Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 8mm Center hole, assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 11845040
  • 206.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata
07-07-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Cap
  • Gold
  • 8mm center hole
  • Combination Seal
Specifica
Specifica
Gold
20 mm
Butyl
Crimp Cap
3 mm
Dark Gray
Headspace
Steel
100