Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Red, Magnetic Bimetal Cap, 8mm Center hole, Assembled septum
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11825050 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Beige, White, Red
Blue Transparent, Transparent, Red
Gray, Red
Material (Liner):
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11825050 Blue Transparent, Transparent, Red Silicone/PTFE 3 mm pezzi 1000
16398377 Gray, Red PTFE/Butyl 3 mm pezzi 1000
12970981 Gray, Red PTFE/Butyl 3 mm pezzi 100
16388377 Beige, White, Red Silicone/PTFE 3.2 mm pezzi 1000
11368641 Beige, White, Red Silicone/PTFE 3.2 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11825050
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 20mm
  • Closure
  • Magnetic
  • Bi-Metal Cap
  • Red
  • 8mm center hole
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Blue Transparent, Transparent, Red
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Bi-metal
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Product Type Crimp Cap