Learn More
Fisherbrand™ Setto assemblato con capsula a crimpare 20 mm, tappo argento in alluminio, foro centrale 10 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifications
Specifications
| Descrizione | Pharma-Fix-Septa |
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Silver, Blue, Gray |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Dimensione chiusura | 20 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 20 mm Crimp Top Vials |
| Show More |