Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Pressure release cap), Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifications
Specifications
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Silver, Gray |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Quantità | 1000 |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Dimensione chiusura | 20 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 20 mm Headspace Vials |
| Green Features | ACT Ecolabel (Silver) |
| Show More |