Learn More
- Home
- Products
- Vials
- Autosampler Vials, Inserts, and Closures
- Chromatography Autosampler Vials Only
- Thermo Scientific™ Fiale con spazio di testa da 20 mm e tappi
Thermo Scientific™ Fiale con spazio di testa da 20 mm e tappi
Codice prodotto. 10623633 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Colore | Product Type | Diametro (sistema metrico) interno | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10623633 | Trasparente | Headspace Vial | 23 mm | pezzi 1000 |
| 10035774 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | pezzi 125 |
| 10330925 | Ambra | 20 mm Headspace Crimp Vial | - | pezzi 125 |
| 15726513 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | pezzi 125 |
| 13456946 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | pezzi 1000 |
| 10772707 | Gray, Silver | Cap with Blue Chlorobutyl/PTFE Seal | 20 mm | pezzi 100 |
| 10629105 | Blue, Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10098374 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22 mm | pezzi 1000 |
| 11991563 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | pezzi 100 |
| 11965703 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | pezzi 100 |
| 11905713 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | pezzi 100 |
| 10776635 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 20 mm | pezzi 100 |
| 12450268 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | pezzi 1000 |
| 12460268 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 30 mm | pezzi 1000 |
| 12420268 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | pezzi 100 |
| 12400278 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | pezzi 1000 |
| 10554095 | Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10713487 | Blue | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10147784 | Amber | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10104424 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | pezzi 125 |
| 10337824 | Clear | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | pezzi 125 |
| 11513770 | Amber | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | pezzi 125 |
| 11583870 | Amber | - | 20 mm | pezzi 1000 |
| 10046074 | Blue | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 11563770 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 30 mm | pezzi 100 |
| 11553770 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | pezzi 125 |
| 11543770 | Ambra | 22 mm Headspace Crimp Vial | 22.5 mm | pezzi 125 |
| 11921573 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 18 mm | pezzi 100 |
| 11911573 | Trasparente | Headspace Vial | 18 mm | pezzi 100 |
| 11583760 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22 mm | pezzi 125 |
| 12440298 | Trasparente | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22 mm | pezzi 1000 |
| 10446502 | Silver | - | 20 mm | pezzi 1000 |
| 11311613 | Silver | - | 20 mm | pezzi 1000 |
| 12460298 | Silver | Pressure Release Crimp Cap | 20 mm | pezzi 1000 |
| 10540373 | Gray, Red, Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 12480278 | Gray, Red, Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 11925713 | Clear, Gray, Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 12410298 | Clear, Gray, Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 12400288 | Gray, Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10360885 | Gray, Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 12410278 | Silver, Tan, White | Crimp Cap | - | pezzi 100 |
| 10518785 | Tan, White, Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10158034 | Clear, Blue Translucent, Gold | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10076164 | Clear, Blue Translucent, Gold | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 12490288 | Clear, Blue Translucent, Silver | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 11568190 | Silver | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 11578190 | Silver | Magnetic Crimp Cap | 20 mm | pezzi 500 |
| 11588190 | Blue | Crimp Cap | 20 mm | pezzi 500 |
| 10338822 | Red | Compsosite Magnetic Crimp Cap | 20 mm | pezzi 500 |
| 10185232 | Blue | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 10339062 | Blue, Silver | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 11548200 | Gray, Silver | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 11558200 | Blue, Silver | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 11588170 | Natural | - | 20 mm | pezzi 250 |
| 15260349 | Red, Natural | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 15270349 | Red, Silver | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 12470268 | Gray | - | 20 mm | pezzi 1000 |
| 12490268 | Tan, White | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 12450278 | Gray, Red | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10348822 | Blue, Red | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 12490278 | Black, Gray | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10141442 | Black | Septum | 20 mm | pezzi 100 |
| 11598190 | Gray | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 10258012 | Gray | Septum | 20 mm | pezzi 2000 |
| 10472722 | Gray | Septum | 20 mm | pezzi 1000 |
| 10207682 | Gray | Septum | 20 mm | pezzi 1000 |
| 10513333 | Black, Gray | - | 20 mm | pezzi 1000 |
| 10455012 | Red | - | 20 mm | pezzi 100 |
| 10574083 | - | Septum | 20 mm | pezzi 100 |
| 11508200 | Blue | Septum | 20 mm | pezzi 500 |
| 11593670 | Red | Septum | 20 mm | pezzi 100 |
| 10759843 | Red, Blue | - | 20 mm | pezzi 500 |
| 11518200 | Blue | Septum | 20 mm | pezzi 500 |
| 11538200 | White | - | 20 mm | pezzi 500 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
I kit convenienza di fiale trasparenti con collo a fascetta e spazio di testa Thermo Scientific™ da 20 mm (non assemblati) consentono di risparmiare tempo e di ridurre il rischio di contaminazione durante la preparazione dei campioni. Ciascun kit comprende pari quantità di fiale e tappi con setti preassemblati. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Type 1 borosilicate glass
- Clear glass vials with 20mm crimp seal finish are designed to fit most headspace autosamplers
- Flat bottom vials maximize heating efficiency when used with bottom
- Round bottom vials are more easily handled by robotic arms that lift the vial from the tray
- Round bottom vials distribute the internal pressure created at high temperatures across the glass surface
- Beveled edge finish features a sturdy rim that presses into the septum for a more effective seal
Compatibility
- Flat bottom vials feature a longer neck for fit with Carlo Erba™ and Agilent™ units
- Round bottom vials are designed for Perkin Elmer™, Tekmar™ and Varian™ units
Specifica
Specifica
| Descrizione | 10mL; Flat Bottom; Square Rim Crimp Top Vial |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 23 mm |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 12.5 mL |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Volume (sistema metrico) totale | 12.5 mL |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Quantità | 1000 |
| Dimensione chiusura | 20 mm |
| Marking Spot | No |
| Volume (Metric) Usable | 10 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Carlo Erba™ and Agilent™ Units |
| Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Product Type | Headspace Vial |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.