Learn More
Fisherbrand™ 20mm PP Screw Seal, White, Closed top, 20-400 thread, Assembled septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Butyl |
| Colore | Gray, Red, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Dimensione chiusura | 20-400 |
| Product Type | Screw Cap |