missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam 20X Wash Buffer, 25 mL

Codice prodotto. 32110438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32110438 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32110438 Fornitore Abcam N. del fornitore ab25227325mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Concentrated buffer solution for use in assay applications.

  • 20X concentration
  • Wash buffer for assay kits

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Product Type Wash Solution
Formato Bottle
Quantità 25 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.