Learn More
21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate, TRC
Codice prodotto. 30134251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134251 500 mg 500mg
30003567 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC366320500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25122-52-5
Formula molecolare C25 H32 Cl F O5
Molecular Weight (g/mol) 466.97
Sinonimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-, 17-propionate (8CI), 21-Chloro-9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate
IUPAC Name [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Peso formulazione 466.1922