Learn More
21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate, TRC
Codice prodotto. 30134252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134252 250 mg 250mg
30004602 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134252 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC366305250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25120-99-4
Formula molecolare C25 H34 Cl F O5
Molecular Weight (g/mol) 468.99
Sinonimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (11β,16β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-, 17-propionate (8CI), 21-Chloro-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Propanoate (1,2-Dihydroclobetasol 17-Propionate), Clobetasol propionate EP Imp. D
IUPAC Name [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dihydroclobetasol 17-Propionate
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H34ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h11,14,17-19,29H,5-10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Peso formulazione 468.2079