Learn More
21-Desmethyl (17Alpha)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 21-Desmethyl (17alpha)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one |
| CAS | 2503144-99-6 |
| Formula molecolare | C20H27ClO2 |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H27ClO2/c1-19(11-22)9-7-13-12-3-4-16-18(21)17(23)8-10-20(16,2)15(12)6-5-14(13)19/h12,15,22H,3-11H2,1-2H3/t12-,15-,19?,20?/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@]12[C@@](C(CC[C@@]3(C)CO)=C3CC2)([H])CCC4=C(Cl)C(CC[C@@]41C)=O |
| IUPAC Name | (8R,9S,10R,17R)-4-chloro-17-(hydroxymethyl)-10,17-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 334.88 |
| Peso formulazione | 334.17 |