Learn More
21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione (>85%), TRC
Codice prodotto. 30393725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393725 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393725 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH952210100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione
CAS 102447-86-9
Formula molecolare C21H24O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 16-Dehydro 17-Dehydroxy Prednisone
InChI Formula InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h6-9,14-15,19,22H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC=C2C(=O)CO)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
IUPAC Name (8S,9S,10R,13S,14S)-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molecular Weight (g/mol) 340.41
Peso formulazione 340.1675