Learn More
21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione (>85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione |
| CAS | 102447-86-9 |
| Formula molecolare | C21H24O4 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 16-Dehydro 17-Dehydroxy Prednisone |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h6-9,14-15,19,22H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC=C2C(=O)CO)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C |
| IUPAC Name | (8S,9S,10R,13S,14S)-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 340.41 |
| Peso formulazione | 340.1675 |