Learn More
Macherey-Nagel™ Cartine per pesata 226MN
Codice prodotto. 10222231 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
90 x 115 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
10222231 90 x 115 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10222231 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 186002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Guarantees that weighed goods can be transferred without loss. Macherey Nagel™ Weighing Papers are transparent and smooth on both sides.
  • Grade MN 226
  • Can be used as a substitute for weighing boats
Specifica
Dimensioni (L x P) 90 x 115 mm
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm
Quantità 100
Larghezza (sistema metrico) 115 mm
Product Type Carta per pesata
Forma Boat