Learn More
24-Hydroxybudesonide (Mixture of Diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30133744
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133744 25 mg 25mg
30008381 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133744 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH83037025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C25H34O7
Molecular Weight (g/mol) 446.53
Sinonimo (11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(3-hydroxybutylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]5C4(C(CO)=O)OC(CC(O)C)O5)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 24-Hydroxybudesonide (Mixture of Diastereomers)
Quantità 25 mg