Learn More
Fisherbrand™ Meker Safety Burner for LP Gas, 24mm
Codice prodotto. 12882144 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di gas:
LPG
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di gas Dimensione della confezione
12882144 LPG Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12882144
Spedizione stimata: 08-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Supplied with a flame failure device that shuts off the gas supply to the burner within approximately 20 seconds of the flame being extinguished.
  • Safety features all contained within the burner
  • For use with natural gas/methane
  • 12.7mm diameter opening
Specifica
Product Type Meker Burner
Tipo di gas LPG
Diametro (sistema metrico) 24 mm
N. per confezione 1 Ea.