Learn More
BRAND™ 24-well Insert 2in1, PC-Membrane
Codice prodotto. 16164947 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
8 μm
Quantità:
4 x 12
48 x 1
Dimensione della confezione:
pezzi 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Quantità Dimensione della confezione
16164947 0.4 μm 48 x 1 pezzi 48
16174947 0.4 μm 4 x 12 pezzi 48
16184947 8 μm 48 x 1 pezzi 48
16194947 8 μm 4 x 12 pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16164947 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 782700
Spedizione stimata: 30-11-2026
The cellGrade™ plus surface of the membranes ensures excellent cell attachment and growth. The highly transparent membranes give you good visibilty of your cell cultures, and the high pore density contributes to good permeability.
  • Use Inserts in a hanging or standing position
  • For 24-well plates or culture dishes
  • Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 24-well Insert 2in1, PC-Membrane 0.4 μm
Materiale Polycarbonate
Dimensione del poro 0.4 μm
Quantità 48 x 1
Sterilità Sterile
No. of Wells 24