Learn More
BRAND™ 24-well Insert 2in1, PET-Membrane
Codice prodotto. 16104957 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
8 μm
N. per confezione:
4 x 12
48 x 1
Dimensione della confezione:
pezzi 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro N. per confezione unitSize
16104957 0.4 μm 48 x 1 pezzi 48
16114957 0.4 μm 4 x 12 pezzi 48
16124957 8 μm 48 x 1 pezzi 48
16134957 8 μm 4 x 12 pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16104957 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 782710
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The cellGrade™ plus surface of the membranes ensures excellent cell attachment and growth. The highly transparent membranes give you good visibilty of your cell cultures, and the high pore density contributes to good permeability.
  • Use Inserts in a hanging or standing position
  • For 24-well plates or culture dishes
  • Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 24-well Insert 2in1, PET-Membrane 0.4 μm
Materiale PET
Dimensione del poro 0.4 μm
N. per confezione 48 x 1
Sterilità Sterile
No. of Wells 24