Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, saldato, bianco, filettatura 24-400, setto assemblato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiTekniske data
Tekniske data
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Beige, Natural, White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| Quantità | 100 |
| Spessore (sistema metrico) | 3.2 mm |
| Dimensione chiusura | 24 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 24-400 Screw Thread Vials |
| Product Type | Center Hole Screw Cap |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?