Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, bianco, parte superiore chiusa, filettatura 24-400, setto assemblato
Codice prodotto. 10132422 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, White
Grigio, Rosso, Bianco
Naturale, Bianco, White
Silver, White
Material (Liner):
Butile, PTFE
PTFE/EPDM
Silicone/Aluminum
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
10132422 Naturale, Bianco, White Silicone/PTFE 3.2 mm pezzi 100
10090962 Grigio, Rosso, Bianco Butile, PTFE 2.5 mm pezzi 100
12921001 Black, White PTFE/EPDM 2 mm pezzi 100
15529544 Silver, White Silicone/Aluminum 3 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10132422
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sigilli combinati pronti per l'uso.
  • No time consuming and tricky assembly
  • No contamination of the liner with sweat/fat normally caused by manual assembly
  • Broad variety of different septa materials for almost all applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Naturale, Bianco, White
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 3.2 mm
Product Type A vite