Learn More
25-Hydroxy Vitamin D3 3,3'-Biotinylaminopropyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30138635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138635 1 mg 1mg
30135730 10 mg 10mg
30004857 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138635 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9958151MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 193278-59-0
Formula molecolare C40H65N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 684.04
Sinonimo [3aS-(3aalpha,4beta,6aalpha)]-Hexahydro-N-[3-[[(3beta,5Z,7E)-25-hydroxy-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-yl]oxy]propyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
IUPAC Name N-(3-(((1S,Z)-3-(2-((1S,7aR,E)-1-((R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-7a-methyloctahydro-4H-inden-4-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexyl)oxy)propyl)-5-((3aS,4R,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
SMILES OC(C)(CCC[C@H]([C@H](CCC1/2)[C@@]1(C)CCCC2=C/C=C3C[C@@H](OCCCNC(CCCC[C@@H]4[C@@]5([C@]([H])(CS4)NC(N5)=O)[H])=O)CCC/3=C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3'-Biotinylaminopropyl Ether
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C40H65N3O4S/c1-27-15-18-31(47-24-10-23-41-36(44)14-7-6-13-35-37-34(26-48-35)42-38(45)43-37)25-30(27)17-16-29-12-9-22-40(5)32(19-20-33(29)40)28(2)11-8-21-39(3,4)46/h16-17,28,31-35,37,46H,1,6-15,18-26H2,2-5H3,(H,41,44)(H2,42,43,45)/b29-16+,30-17-/t28-,31+,32+,33?,34+,35-,37+,40-/m1/s1
Peso formulazione 683.47