Learn More
Hamilton™ 25 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Codice prodotto. 17824332
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
No Needle Included
Stile del punto dell'ago:
No Needle Included
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Male Luer Lock
Sample Lock
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Tipo di collegamento Dimensione della confezione
17824332 22 G Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Sample Lock Pezzo
17814212 No Needle Included No Needle Included Male Luer Lock Pezzo
17814332 No Needle Included No Needle Included Luer Lock Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17824332 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore CAL85021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    598.89€ / pezzi 1
    Risparmia 66.11€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 25 mL.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.907 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0161 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.07 in.
Diametro (sistema metrico) interno 23.0 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 27.1 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Gas Tight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 176°F
Temperatura max (sistema metrico) 80°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1025 SL Syringe
Min. Temperature (Metric) 10°C
Volume (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Tipo di collegamento Sample Lock
Replacement Needle 1