Learn More
Hirschmann™ 25 mL Class AS Schellbach Burettes
Codice prodotto. 12730138
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12730138 25 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12730138 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 3140370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    204.00€ / pezzi 2
    Risparmia 28.00€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With Schellbach stripes for enhanced legibility.
  • Class AS
  • Manufactured from DURAN™ borosilicate glass for resistance to chemicals and thermal shock
  • Straight glass stopcock with PTFE key
  • Calibrated for EX
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • Blue graduation marks
  • Certified conformity, with dated batch identification
  • Main point ring graduation
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Glass
Graduazioni 0.05 mL
Include Schellbach Stripe
Bilancia Blue
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza 0.03 mL
Tipo Schellbach Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385