Learn More
Hirschmann™ 25 mL Class B Amber Lateral Glass Stopcock Burette
Codice prodotto. 13127999
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13127999 25 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13127999 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 3220170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    171.00€ / pezzi 2
    Risparmia 24.00€
    12% Sconto
In stock
For volumetric accuracy in liquid handling.
  • Class B
  • Manufactured from DURAN™ borosilicate glass for resistance to chemicals and thermal shock
  • In amber glass for the protection of light-sensitive contents
  • Lateral glass stopcock
  • Calibrated for EX
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • White graduation marks
Specifica
Colore Amber
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Glass
Graduazioni 0.05 mL
Bilancia Bianco
Valvola di chiusura Lateral
Materiale del rubinetto Glass
Tolleranza ±0.045 mL
Tipo Buret
Class Class B
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 385