Learn More
Greiner Bio-One 25 mL Sterile Serological Pipets
Descrizione
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifica
Specifica
| Spina aspiratore | Yes |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Descrizione | Shape: Standard |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 2/10 |
| Graduation Type | Negative Graduations |
| Include | Synthetic Fibrous Filter Material |
| Graduazioni negative | Yes |
| Vedi altri risultati |