Learn More
Heathrow Scientific™ Cardboard Cryogenic Tube Storage Box
Codice prodotto. 16370656 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
25 Tubes (5 x 5 Format Tube)
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16370656 25 Tubes (5 x 5 Format Tube) pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16370656 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore 120519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    450.69€ / pezzi 200
    Risparmia 74.31€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Cardboard Cryogenic Vial Tube Storage box 5 x 5 place with grid for 2.0 mL tubes.
  • Boxes made from paper coated cardboard
  • Partitions are included in each box
  • 5 x 5 format for tubes up to 14 mm in diameter
Specifica
Certificazione/Conformità None
Descrizione Cardboard Cryogenic Tube Storage box 50 mm 5 x 5 place with grid for 1.5/2 mL Tubes
Tipo di chiusura Lid
Colore Blue
Materiale Cardboard, Paper
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Tubes, Vials
Capacità 25 Tubes (5 x 5 Format Tube)
Include Partition
Materiale di rivestimento interno No Lining
N. di comparti 25
No. of Places 25
Product Type Cryo Storage Box
Quantità 200/Cs.
Sovrapponibile No
Metodo di stoccaggio Cool, dry place
Dimensioni (L x P x A) 3.4 x 3.4 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 87 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 87 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.