Learn More
Axygen™ 250 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10313370 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Stile punta:
Low Retention
Standard
Features:
Non-pyrogenic
Non-pyrogenic, Bottom Label
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Stile punta Features unitSize
10313370 Non sterile Standard Non-pyrogenic pezzi 4800
12555567 Non sterile Standard Non-pyrogenic pezzi 960
12786649 Non sterile Low Retention Non-pyrogenic pezzi 4800
12535567 Non sterile Low Retention Non-pyrogenic pezzi 960
12585567 Sterile Standard Non-pyrogenic pezzi 960
10221480 Sterile Standard Non-pyrogenic pezzi 4800
12716659 Non sterile Standard Non-pyrogenic, Bottom Label pezzi 4800
12565567 Non sterile Standard Non-pyrogenic, Bottom Label pezzi 960
12575567 Sterile Standard Non-pyrogenic, Bottom Label pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10313370 Fornitore Axygen™ N. del fornitore VT250R
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
  • Clear polypropylene
  • Maxymum Recovery™ improves accuracy and precision while reducing sample loss
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Nonpyrogenic
  • Available in nonsterile or sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 250 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Certificazione/Conformità ANSI
Dichiarazioni di pulizia DNase, Rnase Free
Da utilizzare con (applicazione) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Features Non-pyrogenic
Formato In rack
Stile punta Standard
Imballaggio SBS Rack
Quantità 50 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Materiale Polipropilene