Learn More
Velp Scientifica™ 250 ml Collecting Flask
Codice prodotto. 15582235 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
Capacity: 250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15582235 Capacity: 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15582235 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore 10001106
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Velp Scientifica™ 250 ml Collecting Flask for use with VELP UDK distillation units.
  • For use with VELP UDK distillation units
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di distillazione UDK VELP
Product Type Collecting Flask