Learn More
Wheaton™ 250 mL Polystyrene Sample Container
Descrizione
- For general sample collection, transport, and storage
- Wide container range to suit most user needs
Specifica
Specifica
| Product Type | Specimen Container |
| Closure Included | Yes |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Certificazione/Conformità | EU Directive 98/79/EC |
| Materiale chiusura | Metal |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 63.4 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 121.2 mm |
| Vedi altri risultati |