Learn More
MK 677, TRC
Specifica
Specifica
| Purezza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Formula molecolare | C28H40N4O8S2 |
| Numero MDL | MFCD00942284 |
| Peso molecolare | 624.8 |
| InChI Key | DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N |
| SMILES | CS(O)(=O)=O.CC(C)(N)C(=O)N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCC2(CN(C3=CC=CC=C23)S(C)(=O)=O)CC1 |
| IUPAC Name | 2-amino-N-[(2R)-3-(benzyloxy)-1-{1-methanesulfonyl-1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-piperidin]-1'-yl}-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide; methanesulfonic acid |
| Quantità | 250 mg |
| Molecular Weight (g/mol) | 624.77 |
| Vedi altri risultati |