Descrizione
- Keep your CR2700 Inductive Charging Station steady and right where you need it with this sturdy base mount.
- For use with CR2700 Inductive Charging Station.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Code Reader™ 2700 Inductive Charging Station Base Mount |
| Altezza (sistema metrico) | 21.08 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.83 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 93.98 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 121.92 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 4.8 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset Tracking, General Identification Healthcare, Laboratory, Manufacturing, Pharmaceutical |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Charging Station Base Mount |
| Vedi altri risultati |