Learn More
28-Epirapamycin, TRC
Codice prodotto. 30375970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30375970 2.5 mg
30369898 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30375970 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5886802.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 253431-35-5
Formula molecolare C51H79NO13
Molecular Weight (g/mol) 914.17
Sinonimo 28-epi-Rapamycin, (31S)-Rapamycin
SMILES [H][C@]1(C(O[C@@]([H])(CC([C@H](C)/C=C([C@H](O)[C@H]2OC)\C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])C[C@@H](OC)[C@H](O)CC3)C)=O)N(C(C([C@@]4(O)[C@H](C)CC[C@@]([H])(C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)O4)=O)=O)CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 28-Epirapamycin
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3
Peso formulazione 913.5551