Learn More
Labconco 28 mm Rotor - CentriVap Pro
Codice prodotto. 30533410 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material (Coating):
PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Material (Coating) Dimensione della confezione
30533410 PTFE Pezzo
30533435 - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30533410 Fornitore Labconco N. del fornitore 7555401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00€
    1908.92€ / pezzi 1
    Risparmia 151.08€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stainless steel material
  • Optional PTFE coated
Specifica
Materiale Stainless Steel
Tipo Rotor
Material (Coating) PTFE
Sistema rotore CentriVap Pro
Size 28 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Altezza (sistema metrico) 9.14 cm
Diametro (sistema imperiale) 11.4 in.
Diametro (sistema metrico) 28.96 cm