Learn More
Labconco 28 mm Rotor - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30533435 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Material (Coating):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize Material (Coating)
30533435 Pezzo -
30533410 Pezzo PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30533435 Fornitore Labconco N. del fornitore 7555400
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stainless steel material
  • Optional PTFE coated
Specifica
Materiale Stainless Steel
Tipo Rotor
Sistema rotore CentriVap Pro
Size 28 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Altezza (sistema metrico) 9.14 cm
Diametro (sistema imperiale) 11.4 in.
Diametro (sistema metrico) 28.96 cm